Imprimer
Baryum hydroxyde octahydraté ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Baryum hydroxyde à 8 molécules d'eau
A12714.0C A12714.0E A12714.36
A12714.0CEA 437 EUR
A12714.0C A12714.0E A12714.36
Baryum hydroxyde octahydraté ≥97%
Baryum hydroxyde octahydraté
Purity: 97% CAS No.: 12230-71-6 Molecular Formula: H2BaO2.8H2O Formula Weight: 315.48 (171.36anhy) Odour: Odourless Melting Point: 78° UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149152
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
Poids moléculaire: 315.47 g/mol
Point d'ébullition: 780
Point de fusion: 78
Densité: 2.18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149152
Numéro CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,00980