Iodure de baryum hydraté ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Barium iodide dihydrate
Purity: 95%
CAS No.: 13718-50-8
Molecular Formula: BaI2.xH2O
Formula Weight: 391.15(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol and acetone
Merck Reference: 14,980
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003452
Formule:
BaI₂·H₂O Poids moléculaire: 409.15 g/mol Densité: 5.15 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149155 Numéro CAS: 7787-33-9 EINECS: 237-276-9 UN: 1564 ADR: 6.1 III |