Imprimer
Perchlorate de magnésium hexahydraté ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11635.30 11635.A1
11635.30EA 78.7 EUR
11635.30 11635.A1
Perchlorate de magnésium hexahydraté ≥99% (base métaux)
Perchlorate de magnésium hexahydraté
Purity: 99% CAS No.: 13446-19-0 Molecular Formula: Mg(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 331.33 (223.23anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,5678 UN No.: 1475 MDL No.: MFCD00149778
Formule: Cl₂MgO₈·6H₂O
Poids moléculaire: 331.3 g/mol
Point de fusion: 185…190 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149778
Numéro CAS: 13446-19-0
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,5678