Imprimer
Baryum perchlorate trihydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11656.30 11656.A1
11656.30EA 83.6 EUR
11656.30 11656.A1
Baryum perchlorate trihydraté, qualité Réactif
Baryum perchlorate trihydraté
CAS No.: 10294-39-0 Molecular Formula: Ba(ClO4)2.3H2O Formula Weight: 390.29 (336.24anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.74 Refractive Index: 1.533 Odour: Odourless Solubility: Soluble in water, methanol. Slightly soluble in ethanol, ethyl acetate, acetone. Insoluble in ether Merck Reference: 14,987 UN No.: 1447 MDL No.: MFCD00149148
Formule: BaCl₂O₈·3H₂O
Poids moléculaire: 390.28 g/mol
Point de fusion: 70
Densité: 2.74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149148
Numéro CAS: 10294-39-0
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,987