Magnésium chlorure hexahydraté 99.0-102.0% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
MgCl₂·6H₂O Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa) Point de fusion: 117 °C (–H₂O of crystall.) Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149781 Numéro CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Indice Merck: 13,05684 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Barium (Ba) | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.005 % |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.002 % |