Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté, EMPROVE® API JPC, USP, Ph. Eur., BP convient pour l'utilisation comme principe actif pharmaceutique, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnesium dichloride
1.02367.5000 1.02367.9029 1.02367.9525
1.02367.5000EA 360 EUR
1.02367.5000 1.02367.9029 1.02367.9525
Magnésium chlorure hexahydraté, EMPROVE® API JPC, USP, Ph. Eur., BP convient pour l'utilisation comme principe actif pharmaceutique, SAFC®
Magnésium chlorure hexahydraté
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Certifications: Corresponds to PhEur, BP, JPC, USP
Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) 99.0 - 101.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Acidity or alkalinity passes test
pH-value (5 %; water) 5.0 - 7.0
Bromide (Br) ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Ba (Barium) passes test
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury) ≤ 0.0001 %
K (Potassium) ≤ 0.0500 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.0004 %
Water 51.0 - 55.0 %
Total aerobic microbial count ≤ 100 CFU/g
Total yeast and mould count ≤ 100 CFU/g
Endotoxins ≤ 3.0 I.U./g
Residual solvents (Ph Eur/USP/ICH) excluded by manufacturing process