Imprimer
Bromure de magnésium hexahydraté 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Magnésium bromure hexahydraté
202510010 202512500
ACRO202510010EA 174 EUR
ACRO202510010 ACRO202512500
Bromure de magnésium hexahydraté 99+% pour analyses
Bromure de magnésium hexahydraté
Formule: Br₂Mg·6H₂O
Poids moléculaire: 292.2 g/mol
Point de fusion: 165 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00149780
Numéro CAS: 13446-53-2
EINECS: 232-170-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm