Imprimer
Bromure de calcium hydraté ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
18820.06 18820.22 18820.36
18820.06EA 47.2 EUR
18820.06 18820.22 18820.36
Bromure de calcium hydraté ≥95%
Bromure de calcium hydraté
Purity: 95% CAS No.: 71626-99-8 Molecular Formula: CaBr2.xH2O Formula Weight: 199.90(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00149608
Formule: Br₂Ca·H₂O
Poids moléculaire: 217.9 g/mol
Densité: 2.295 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149608
Numéro CAS: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6