Imprimer
Bromure de baryum dihydraté ≥99.3%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bromure de baryum à 2 molécules d'eau
12197.22 12197.36
12197.22EA 75.5 EUR
12197.22 12197.36
Bromure de baryum dihydraté ≥99.3%
Bromure de baryum dihydraté
Purity: 99.3% CAS No.: 7791-28-8 Molecular Formula: BaBr2.2H2O Formula Weight: 333.17 (297.14anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.58 Appearance: White Solubility: Very soluble in water, soluble in methanol Merck Reference: 14,968 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149153
Formule: BaBr₂·2H₂O
Poids moléculaire: 333.17 g/mol
Point de fusion: 850
Densité: 3.58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149153
Numéro CAS: 7791-28-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III