Imprimer
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44083.14 44083.22
44083.14EA 102 EUR
44083.14 44083.22
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté ≥99.9% (base métaux)
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 7788-99-0 Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O Formula Weight: 499.39 (283.21anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.83 Appearance: Dark purple Odour: Odourless Melting Point: 89° Merck Reference: 14,2229 MDL No.: MFCD00149917
Formule: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149917
Numéro CAS: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Indice Merck: 14,2229