Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Bis(sulfate) d'aluminium et de potassium dodécahydraté, Alun de potassium
Formule:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Point de fusion: 92,5 °C Densité: 1,75 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149143 Numéro CAS: 7784-24-9 EINECS: 233-141-3 Indice Merck: 12,00373 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.5 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
pH (10 %, 20°C) | 3.0 - 3.5 |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.0002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Lead (Pb) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Appearance of the solution | complying |