Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Bis(sulfate) d'aluminium et de potassium dodécahydraté, Alun de potassium
Purity: 98+%
CAS No.: 7784-24-9
Molecular Formula: KAl(SO4)2.12H2O
Formula Weight: 474.38 (258.20anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 92°
MDL No.: MFCD00149143
Formule:
AlK(SO₄)₂·12H₂O Point de fusion: 92 °C Densité: 1,757 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149143 Numéro CAS: 7784-24-9 EINECS: 233-141-3 Indice Merck: 14,360 |