Imprimer
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 98+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bis(sulfate) d'aluminium et de potassium dodécahydraté, Alun de potassium
423260050 423265000 423260025
ACRO423260050EA 33.5 EUR
ACRO423260050 ACRO423265000 ACRO423260025
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 98+% ACS
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 92 °C
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Indice Merck: 12,00373
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %