Imprimer
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 99.5% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bis(sulfate) d'aluminium et de potassium dodécahydraté, Alun de potassium
217480010 217485000 217480025
ACRO217480010EA 81.8 EUR
ACRO217480010 ACRO217485000 ACRO217480025
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 99.5% pour analyses
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 92 °C
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Indice Merck: 12,00373
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
pH 3 to 3.5 (10 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤2000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm