Imprimer
Tungstate de disodium dihydraté ≥99% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium wolframate à 2 molécules d'eau
223336-100G 223336-500G 223336-10KG
223336-100GEA 113 EUR
223336-100G 223336-500G HONC223336-10KG
Tungstate de disodium dihydraté ≥99% ACS, Fluka™
Tungstate de disodium dihydraté
Formule: Na₂WO₄·2H₂O
Point de fusion: 698 °C
Densité: 4,18 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149190
Numéro CAS: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Indice Merck: 12,08847
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Assay 99.0 - 101.0 %
Titrable Base Max. 0.02 meq/g
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) and iron Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %