Imprimer
Lithium sulfate monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sulfate de lithium à 1 molécule d'eau, Lithium sulfate monohydraté
A10410.0E A10410.22 A10410.36
A10410.0EEA 590 EUR
A10410.0E A10410.22 A10410.36
Lithium sulfate monohydraté ≥99%
Lithium sulfate monohydraté
Purity: 99% CAS No.: 10102-25-7 Molecular Formula: Li2SO4.H2O Formula Weight: 127.96 (109.94anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° -H2O MDL No.: MFCD00149766
Formule: Li₂SO₄·H₂O
Poids moléculaire: 127.96 g/mol
Point de fusion: 130 °C (-H₂O)
Densité: 2.06
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149766
Numéro CAS: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4