Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté ≥98% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate monobasique monohydraté, Sodium phosphate monopotassique monohydraté
S9638-1KG S9638-6X1KG
S9638-1KGEA 148 EUR
S9638-1KG S9638-6X1KG
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté ≥98% ACS, Fluka™
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
Poids moléculaire: 137.99 g/mol
Point de fusion: 650 °C (anhydr.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149208
Numéro CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
ADR: 3
Indice Merck: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 4.1 - 4.5
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 30 ppm