di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7782-85-6
Molecular Formula: Na2HPO4.7H2O
Formula Weight: 268.07 (141.98anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.7
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 48.1°-5H2O
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00149180
Formule:
HNa₂O₄P·7H₂O Densité: 1,7 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149180 Numéro CAS: 7782-85-6 EINECS: 231-448-7 Indice Merck: 14,8659 |