tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥98% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
Na₃PO₄·12H₂O Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149198 Numéro CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Indice Merck: 13,08736 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Insoluble matter | Max. 0.01 % |
Free alkali (as NaOH) | Max. 2.5 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |