Imprimer
tri-Sodium phosphate dodécahydraté, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0308.1000EA 31.7 EUR
0308.1000 0308.9025BB
tri-Sodium phosphate dodécahydraté, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Indice Merck: 13,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 98 %