Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
26816.232EA 80.8 EUR
26816.232 26816.298 26816.460
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167023
Numéro CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Indice Merck: 12,07793
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Ba (Barium) Passes test
Insolubility in water Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %