Imprimer
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté ≥96%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium hexacyanoferrate (II) à 3 molécules d'eau, Potassium ferrocyanure trihydraté, Potassium cyanure jaune, Hexacyanoferrate de tétrapotassium trihydraté
26812.295EA 124 EUR
26812.295 26812.460
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté ≥96%, TECHNICAL
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Poids moléculaire: 422.39 g/mol
Point de fusion: 70
Densité: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167023
Numéro CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Indice Merck: 12,07793
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %