Imprimer
Perchlorate de lithium trihydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lithium perchlorate trihydraté
11638.30 11638.A1
11638.30EA 111 EUR
11638.30 11638.A1
Perchlorate de lithium trihydraté, qualité Réactif
Perchlorate de lithium trihydraté
CAS No.: 13453-78-6 Molecular Formula: ClLiO4.3H2O Formula Weight: 160.45 (106.40anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.84 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5539 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00149765
Formule: ClLiO₄·3H₂O
Poids moléculaire: 160.44 g/mol
Point de fusion: 91.85
Densité: 1.84
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149765
Numéro CAS: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,5539