Imprimer
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.0-105.0% NF, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
3574-01EA 87.5 EUR
3574-01 3574-05 3574-07
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.0-105.0% NF, J.T.Baker®
di-Sodium tétraborate décahydraté
  • GMP manufactured product
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Poids moléculaire: 381.37 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 75
Densité: 1.73 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Indice Merck: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets N.F. Requirements 99.0 - 105.0%
GMP Manufactured Product Passes Test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Pharmaceutical Chemical
NF - Assay 99.0 - 105.0 %
NF - Identification Passes Test
NF - Carbonate and Bicarbonate Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.