Acide tétrachloroaurique (III) hydraté ≥99.999% (base métaux) Au ≥ 49.0%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 27988-77-8
Molecular Formula: HAuCl4.xH2O
Formula Weight: 339.79(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Yellow-orange
Odour: Odourless
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149903
Formule:
HAuCl₄·H₂O Densité: 1,169 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149903 Numéro CAS: 27988-77-8 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8,III |