Acide tétrachloroaurique (III) hydraté
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HAuCl₄·H₂O Point de fusion: 30 °C Densité: 1,169 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149903 Numéro CAS: 27988-77-8 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange Powder or crystals and/or chunks |
Gold (Au) | ≥49 % |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in diethyl ether) |
Alkalies+oth.metals (SO4) | ≤0.2 % |