Imprimer
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ≥49,0% (base Au) ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
G4022-1GEA 402 EUR
G4022-1G G4022-25G G4022-5G
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ≥49,0% (base Au) ACS, Fluka™
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté
Formule: HAuCl₄·3H₂O
Poids moléculaire: 393.83 g/mol
Point d'ébullition: Déc. (en chauffant)
Point de fusion: 30 °C
Densité: 3.9 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149904
Numéro CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Assay of Au Min. 49.0 %
Alkali- and other metals (as SO₄) Max. 0.2 %
In ether insoluble matter Max. 0.1 %