Imprimer
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
1.01582.0001EA 355.8 EUR
1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté pour analyses, Supelco®
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté
Formule: HAuCl₄·3H₂O
Poids moléculaire: 393.83 g/mol
Point de fusion: 30
Densité: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149904
Numéro CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 30 °C
Molar Mass 393.83 g/mol
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid