Imprimer
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
411070010 411070050 411070250
ACRO411070010EA 275 EUR
ACRO411070010 ACRO411070050 ACRO411070250
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ACS
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté
Formule: HAuCl₄·3H₂O
Poids moléculaire: 393.83 g/mol
Point de fusion: 30
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149904
Numéro CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder and/or chunks (May have a brown hue)
Assay ≥49.0 % (Au)
Insoluble matter ≤0.1 % (10 % in ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %