Imprimer
Pipérazine hexahydraté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Piperazine hydrate
P7003-1KG P7003-200G
P7003-1KGEA 161 EUR
P7003-1KG P7003-200G
Pipérazine hexahydraté, Supelco®
Pipérazine hexahydraté
Formule: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Poids moléculaire: 194.23 g/mol
Point d'ébullition: 145
Point de fusion: 44…45 °C
Point éclair: 87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149389
Numéro CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,07617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&vid=36b1c8db6d747ba9e4d04c52455f09867ac47a5b&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&vid=375c48e7f7afdd37f3ccadb37004c547a13a1bb8&prid=web&clid=SAPDAM