Imprimer
Pipérazine hexahydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Piperazine hydrate
131300010 131301000 131305000 131300051
ACRO131300010EA 180 EUR
ACRO131300010 ACRO131301000 ACRO131305000 ACRO131300051
Pipérazine hexahydraté 98%
Pipérazine hexahydraté
Formule: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Point d'ébullition: 145…156 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 41…45 °C
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149389
Numéro CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Indice Merck: 12,07617
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Transparent to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %