Imprimer
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide trans-diamino-1,2-cyclohexane-N,N,N',N'-tétraacétique monohydraté, CDTA monohydraté, Titriplex® IV, CyDTA monohydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
8.41032.0025EA 89.8 EUR
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Poids moléculaire: 364.35 g/mol
Point de fusion: 213…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066429
Numéro CAS: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3