Imprimer
Titriplex® IV (Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté) pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08424.0025 1.08424.0100
1.08424.0025EA 259 EUR
1.08424.0025 1.08424.0100
Titriplex® IV (Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté) pour analyses, Supelco®
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Point de fusion: 213…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066429
Numéro CAS: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3