Acide p-toluènesulfonique monohydraté 97.5%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₈O₃S·1H₂O Point de fusion: 100…108 °C Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00142137 Numéro CAS: 6192-52-5 EINECS: 203-180-0 UN: 2585 ADR: 8,III Indice Merck: 12,09671 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.5 % |