Acide p-toluènesulfonique monohydraté 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide toluène-4-sulfonique monohydraté
Formule:
C₇H₈O₃S·1H₂O Poids moléculaire: 190.22 g/mol Point de fusion: 100…108 °C Point éclair: 180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00142137 Numéro CAS: 6192-52-5 EINECS: 203-180-0 UN: 2585 ADR: 8 III Indice Merck: 12,09671 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 108 °C |
Titration Acid | The para-isomer in TSA is min. 97% |
Titration with CHA | ≤0.5 % Sulfuric acid |