Imprimer
Phloroglucinol dihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13034.14 A13034.22 A13034.36
A13034.14EA 33.5 EUR
A13034.14 A13034.22 A13034.36
Phloroglucinol dihydraté ≥98%
Phloroglucinol dihydraté
Purity: 98% CAS No.: 6099-90-7 Molecular Formula: C6H6O3.2H2O Formula Weight: 162.14 (126.11anhy) Odour: Odourless Melting Point: 214-217° MDL No.: MFCD00149090
Formule: C₆H₆O₃·2H₂O
Point de fusion: 214…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149090
Numéro CAS: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Indice Merck: 14,7328