Imprimer
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté ≥99.0% (par acidimétrie) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
8.00691.1000EA 133 EUR
8.00691.1000 8.00691.0250 8.00691.0100
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté ≥99.0% (par acidimétrie) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Formule: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Poids moléculaire: 254.22 g/mol
Point de fusion: 224
Densité: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 150
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149540
Numéro CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 2-Hydroxybenzoic-5-Sulfonic Acid, Dihydrate
Chemical Formula HOC6H3(COOH)SO3H·2H2O