Imprimer
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
43144.36 43144.22 43144.14
43144.36EA 295 EUR
43144.36 43144.22 43144.14
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté 99+% ACS
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Purity: 99+% CAS No.: 5965-83-3 Molecular Formula: C7H6O6S.2H2O Formula Weight: 254.22 (218.19anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Pungent Melting Point: 103-112° Beilstein Reference: 650741 Merck Reference: 14,8964 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00007508
Reagent for precipitation of proteins
Formule: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Poids moléculaire: 254.22 g/mol
Point de fusion: 103…112 °C
Densité: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 150
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149540
Numéro CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,8964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM