Acide 5-sulfosalicylique dihydraté 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O Point de fusion: 106…110 °C Densité: 1,695 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149540 Numéro CAS: 5965-83-3 EINECS: 202-555-6 UN: 2585 ADR: 8,III Indice Merck: 13,09054 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤16 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤40 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5000 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Salicylic acid | ≤0.1 % |