Imprimer
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
132860010 132862500
ACRO132860010EA 167 EUR
ACRO132860010 ACRO132862500
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté 98%
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Formule: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Poids moléculaire: 254.22 g/mol
Point de fusion: 106…110 °C
Point éclair: 150
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149540
Numéro CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Water 14 to 16 % (K.F.) Typical
Titration with NaOH ≥97.5 %