Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
Purity: 99+%
CAS No.: 207596-29-0
Molecular Formula: CH3(CH2)7SO3Na.H2O
Formula Weight: 234.29 (216.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Formule:
C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O Poids moléculaire: 234.29 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007544 Numéro CAS: 207596-29-0 EINECS: 226-195-4 |