Imprimer
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
52862-10G-F 52862-50G-F
52862-10G-FEA 152 EUR
52862-10G-F 52862-50G-F
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté, Supelco®
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Formule: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Poids moléculaire: 206.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149549
Numéro CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=897e40e9856d4ea56d810990e51bee4045dd30d6&vid=d9488496ad880fedc4f73526c19d1430ba156df1&prid=web&clid=SAPDAM