Imprimer
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
32190.09 32190.18
32190.09EA 113 EUR
32190.09 32190.18
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté ≥99%
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Purity: 99% CAS No.: 207300-91-2 Molecular Formula: C6H13NaO3S.H2O Formula Weight: 206.24 (188.22anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White Beilstein Reference: 3727014 MDL No.: MFCD00149549
Formule: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Poids moléculaire: 206.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149549
Numéro CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3