Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149549 Numéro CAS: 207300-91-2 EINECS: 220-601-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or crystals or flakes or crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤9.6 % (100°C, 3 h) (vacuum) |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % (on dry substance) |