Imprimer
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
51832-10G-F 51832-50G-F
51832-10G-FEA 376 EUR
51832-10G-F 51832-50G-F
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté, Supelco®
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Formule: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149550
Numéro CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc61ea40aea34a4ecc116221e6b8f64cb4dd245&vid=6423e1e17128215a02c27a62b05b8e4454209037&prid=web&clid=SAPDAM