Imprimer
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
15214.09 15214.18
15214.09EA 93.6 EUR
15214.09 15214.18
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté ≥99%
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Purity: 99% CAS No.: 207300-90-1 Molecular Formula: C7H15NaO3S.H2O Formula Weight: 220.26 (202.24anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3731762 MDL No.: MFCD00149550
Formule: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Poids moléculaire: 220.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149550
Numéro CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5