Imprimer
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
411270050 411270250 411271000 411275000
ACRO411270050EA 92.7 EUR
ACRO411270050 ACRO411270250 ACRO411271000 ACRO411275000
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté pour HPLC
Acide heptanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Formule: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Poids moléculaire: 220.27 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149550
Numéro CAS: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7.4 % to 9 % (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Solubility (10 % w/v in water) Clear colorless
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥99.0 %