Imprimer
EDTA sel disodique 0.05 M EDTA-Na2 solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Idranal III, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique, Acide edetique sel disodique, Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique
318892-500ML 318892-2.5L
318892-500MLEA 38.8 EUR
318892-500ML 318892-2.5L
EDTA sel disodique 0.05 M EDTA-Na2 solution volumétrique, Fluka™
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Point de fusion: 255 °C
Densité: 1,01 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Indice Merck: 13,03543
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.0490 - 0.0510 mol/l
Traceable to NIST SRM effective