Imprimer
Titriplex® III ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08418.0100 1.08418.0250 1.08418.1000 1.08418.5000 1.08418.9025
1.08418.0100EA 102 EUR
1.08418.0100 1.08418.0250 1.08418.1000 1.08418.5000 1.08418.9025
Titriplex® III ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
EDTA sel disodique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Indice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 100 g/l (20°C)
Melting Point 110 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 700 kg/m3
Bulk Density 700 kg/m3
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Grade ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyms Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
Hill Formula C10H14N2Na2O8* 2 H2O
Chemical Formula C10H14N2Na2O8* 2 H2O