Imprimer
EDTA sel disodique dihydraté 99,0-101,0, crystals, ultrapure_bioreagent Molecular_Biology, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide edetique sel disodique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique, sel disodique dihydraté, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique dihydraté
4040-00EA 86.49 EUR
4040-00 4040-01 4040-04 4040-06
EDTA sel disodique dihydraté 99,0-101,0, crystals, ultrapure_bioreagent Molecular_Biology, J.T.Baker®
EDTA sel disodique dihydraté
Divalent cation chelating agent
  • Lot analysis on label
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Poids moléculaire: 372.24 g/mol
Point de fusion: 255
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Indice Merck: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 101.0%
Assay (C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O) 99.0 - 101.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.0
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Nitrilotriacetic Acid (by polarography) ≤0.1 %